Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bouchon en polyéthylène, graduations bleues
Code produit. 11750964
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10000 ml
Joint conique standard:
Dépoli standard 10/19 NS
Dépoli standard 12/21 NS
Dépoli standard 14/23 NS
Dépoli standard 29/32 NS
Dépoli standard 45/40 NS
Rodage conique standard 7/16 NS
Rodage standard NS 19/26
Rodage standard NS 24/29
Rodage standard NS 34/35
Rodage standard NS 7/16
Tolérance:
±0,04 ml
±0.025 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
±2 ml
± 0,15 ml
± 0,6 ml
± 1,2 ml
0,025 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11750964
Marque: Hirschmann™ 2820153
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées de classe A Hirschmann Instruments™ avec bouchon en polyéthylène et graduations bleues sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
  • Avec bouchon rodé NS en PE
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 1042
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042
Matériau du bouchon PE
Capacité (métrique) 5 ml
Matériau Verre borosilicaté, DURAN™
Hauteur (métrique) 70 mm
Limite d’erreur ±0,04 ml
Joint conique standard Dépoli standard 10/19 NS
Tolérance ±0.04 ml
Graduated Oui
Classe A