Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bouchon en polyéthylène, graduations bleues
Code produit. 11780964
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10000 ml
Joint conique standard:
Dépoli standard 10/19 NS
Dépoli standard 12/21 NS
Dépoli standard 14/23 NS
Dépoli standard 29/32 NS
Dépoli standard 45/40 NS
Rodage conique standard 7/16 NS
Rodage standard NS 19/26
Rodage standard NS 24/29
Rodage standard NS 34/35
Rodage standard NS 7/16
Tolérance:
±0,04 ml
±0.025 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
±2 ml
± 0,15 ml
± 0,6 ml
± 1,2 ml
0,025 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11780964
Marque: Hirschmann™ 2820180
Il en reste null
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées de classe A Hirschmann Instruments™ avec bouchon en polyéthylène et graduations bleues sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
  • Avec bouchon rodé NS en PE
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 1042
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spezifikation
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042
Matériau du bouchon PE
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté, DURAN™
Hauteur (métrique) 170 mm
Limite d’erreur ± 0,1 ml
Joint conique standard Dépoli standard 12/21 NS
Tolérance ±0.1 ml
Graduated Oui
Classe A
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt