Learn More
Berlin Packaging™ Bouteille en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
1200 pièces
1428 pièces
20 pièces
3168 pièces
420 pièces
51 pièces
Description
- DIN 28 certification
- Amber or clear
- Round glass with narrow neck
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Paramètres de certification | DIN 28 |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Verre |
| Type de produit | Flacon |