Learn More
Berlin Packaging™ Bouteille en verre
Code produit. p-8000158
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
1200 pièces
1428 pièces
20 pièces
3168 pièces
420 pièces
51 pièces
Code produit. 30408798
Marque: Berlin Packaging™ 1000741
Use Berlin Packaging™ Round Glass Narrow Bottles for bottling needs as your products dictate.
  • DIN 28 certification
  • Amber or clear
  • Round glass with narrow neck
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Paramètres de certification DIN 28
Couleur Ambré
Matériau Verre
Type de produit Flacon