Learn More
Fisherbrand™ Fond en verre pour dessiccateur
Product Code. 15554625 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Hauteur (métrique):
113 mm
158 mm
203 mm
238 mm
288 mm
À utiliser avec (équipement):
Dessiccateur (Type :100 mm)
Dessiccateur (Type :150 mm)
Dessiccateur (Type :200 mm)
Dessiccateur (Type :250 mm)
Dessiccateur (Type :300 mm)
Unit Size:
1 pièce
Product Code. 15554625
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fond en verre uniquement à utiliser avec le dessiccateur
  • Fond pour dessiccateur
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Specifications
Diamètre (métrique) externe 143 mm
Type de produit Fond
Description Diamètre intérieur :91 mm
Matériau Verre
À utiliser avec (équipement) Dessiccateur (Type :150 mm)
Hauteur (métrique) 158 mm