Learn More
BUCHI Tubes en verre à extrémité en forme d’ampoule
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Up to 4 bulbs for fractional distillation
- 5 to 40 mL sizes
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 20 ml |
| Type | Extrémité du tube en forme d’ampoule |
| Matériau | Verre |