Learn More
Karl Hecht™ Glass Test Tube, Round Bottom, Rimless, Heavy Wall
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10,5 mm
Conditionnement:
200 pièces
Description
- Disposable.
- AR™ soda glass construction.
- Round bottom.
- Rimless.
- Heavy wall, 0.9 mm.
- May be used in centrifuges at speeds up to 4000rpm (tested with water).
Spécification
Spécification
| Matériau | Soda Lime Glass |
| À utiliser avec | Centrifugeuse |
| Nb par paquet | 100 |
| Longueur (métrique) | 80 mm |
| Forme du fond | Rond |
| Diamètre (métrique) | 10,5 mm |
| Type de produit | Rimless Centrifuge Tube |
| FCR max. | 4000 rpm (water) |