Learn More
Hecht Karl™ Pipette volumétrique en verre de classe AS
Code produit. 10033811
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10033811
Marque: Hecht Karl™ 42556032
Il en reste null
Spécification
Calibré Oui
Certifications/Conformité DIN EN ISO 648, certifié conforme
Classe AS
Matériau verre
Graduée Oui
Couleur de graduation Ambré
Quantité 1/boîte
Tolérance 0,015 mL
Volume (métrique) 5 ml
Type Pipette volumétrique