Learn More
Hecht Karl™ Pipette volumétrique en verre de classe AS
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Calibré | Oui |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648, certifié conforme |
| Classe | AS |
| Matériau | verre |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Ambré |
| Quantité | 1/boîte |
| Tolérance | 0,02 mL |
| Volume (métrique) | 10 ml |
| Type | Pipette volumétrique |