Learn More
Hanna Instruments™ Électrodes de pH combinées en verre
Code produit. p-8001433
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10360101
Marque: Hanna Instruments™ HI1131B
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Électrode de détection fabriquée avec une bague en argent, avec une conception idéale pour une utilisation dans les titrations argentométriques.
  • Dispose d’un corps en verre, d’une électrode de pH rechargeable à jonction double avec un connecteur BNC 
  • Comporte une jonction simple en céramique dans la cellule de référence externe et la partie de détection de pH sphérique est faite avec du verre haute température
  • Idéale pour les échantillons de laboratoire, de bière et d’autres échantillons liquides, ainsi que pour une utilisation générale
  • Utilise un verre à haute température (HT), une ampoule sphérique, un corps en verre, un frit simple en céramique, une jonction double et est rechargeable avec 3,5 M de KCl
Spécification
Types de connecteurs BNC
Diamètre (métrique) 12 mm
Type Électrode pH combinée
À utiliser avec (application) Pour l’analyse en laboratoire et de la bière
Comprend Câble coaxial de 1 m, connecteur BNC
Longueur (métrique) 120 mm
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 13
Gamme de température (métrique) 20 à 40°C