Learn More
Sentek™ Cellules de conductivité en verre
Code produit. p-8010993
Encompass
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
120 mm
1 m
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11925518
Marque: Sentek™ 21080
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Cellule à usage général
• Cellule
• Accessoires obligatoires un câble avec fiches banane φ 4mm.
Spécification
Longueur (métrique) du câble 120 mm
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.