Learn More
Fisherbrand™ Ampoule à décanter conique en verre avec robinet d’arrêt en PTFE
Code produit. p-8002051 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
Numéro de bouchon:
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11502792
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et certifié ISO 4800. L’ampoule à décanter conique en verre avec robinet d’arrêt en PTFE Fisherbrand™ est fournie avec un bouchon en plastique et en verre. Disponible avec un robinet d’arrêt en PTFE ou en verre interchangeable.
En verre borosilicaté et certifié ISO 4800. L’entonnoir de séparation conique en verre avec robinet d’arrêt en PTFE Fisherbrand™ est fournie avec un bouchon en plastique et en verre. Disponible avec un robinet d’arrêt en PTFE ou en verre interchangeable.
  • En verre borosilicaté
  • Certifié ISO 4800
  • Fourni avec un bouchon en verre et en plastique
  • Disponible avec un robinet d’arrêt interchangeable en verre ou en PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 mL
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 4800
Quantité 1PK
Robinets d’arrêt PTFE
Matériau du bouchon Verre, plastique
Numéro de bouchon 29/32
Type de produit Entonnoir de séparation