Learn More
Hirschmann™ Lamelles en verre
Click to view available options
Dimensions (L x l):
21 x 26 mm
24 x 40 mm
24 x 60 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Le numéro de LOT sur l’emballage
- Marquage CE selon les normes IVD 98/79
- DIN 58 884
Spécification
Spécification
| Épaisseur (métrique) | 1 (0,13 à 0,16 mm) |
| Dimensions (L x l) | 24 x 60 mm |