Learn More
Hirschmann™ Lamelles en verre
Code produit. p-7115244
Click to view available options
Dimensions (L x l):
21 x 26 mm
24 x 40 mm
24 x 60 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 13240480
Marque: Hirschmann™ 8000120
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éliminez l’adhésivité et minimisez la poussière. Les lamelles en verre Hirschmann™ sont parfaites pour protéger et préserver les lames de microscopie.
  • Le numéro de LOT sur l’emballage
  • Marquage CE selon les normes IVD 98/79
  • DIN 58 884
Spécification
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Dimensions (L x l) 24 x 60 mm