Learn More
Hirschmann™ Lamelles en verre pour hémacytomètre
Code produit. 10099780
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 26 mm
22 x 22 mm
24 x 24 mm
Type de produit:
Lamelles couvre-objet pour hémacytomètre
Lamelles pour hémocytomètre
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10099780
Marque: Hirschmann™ 8000124
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Lamelles couvre-objet pour hémacytomètre avec broyage de surface lisse, sans marquage CE.
  • Surface rodée et polie
  • Numéro de LOT sur l’emballage
  • Marquage : utilisable jusqu’à, certification CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Selon la réglementation allemande sur l’étalonnage (Eichordnung), seules les lamelles en verre pour hémocytomètre officiellement étalonnés peuvent être mis sur le marché et utilisés en RFA
Spécification
Type de produit Lamelles pour hémocytomètre
Matériau Verre
Épaisseur (métrique) 0,4 mm
Dimensions (L x l) 20 x 26 mm
À utiliser avec (équipement) Haemocytomètre