Learn More
Witeg™ Flacons compte-gouttes en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
Comprend:
Bouchon plat cannelé
Pipette interchangeable, tétine en caoutchouc
ST- Pipette, Tétine en caoutchouc
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Couleur | Clear |
| Comprend | ST- Pipette, Tétine en caoutchouc |
| Matériau | Glass |
| Nb par paquet | 10Each |
| Quantité | 10Pack |
| Type de produit | Dropping Bottle |