Learn More
Merck Filtres en fibre de verre sans liant
Code produit. 10572844 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1 cm
2,4 cm
2,5 cm
3,7 cm
4,7 cm
7 cm
9 cm
124 mm
14,2 cm
20,3 cm
Qualité:
AP40
APFF
Quantité:
100/paquet
50 Paquets
500 Paquet
50Pack
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 10572844
Marque: Merck AP4004700
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Choisissez parmi six qualités de filtres. Les filtres en fibre de verre sans liants sont fabriqués en microfibre de verre borosilicaté. Disponibles dans plusieurs débits et tailles de pores pour de nombreuses applications d’analyse et de filtration utilisant des filtres en profondeur. Autoclavable.
Pour la préfiltration et l’analyse de contamination
Les filtres à disques fibreux Millipore sont disponibles dans une large gamme de débits et de capacités de cadence. Nos filtres en fibre de verre sont disponibles avec ou sans résines de liaison et peuvent être stérilisés par EO, rayons gamma ou autoclave (121°C à 1 bar).
Filtres en fibre de verre sans résine de liaison :
les filtres sans résine de liaison conservent leur intégrité structurelle sans perte de poids lorsqu’ils sont chauffés jusqu’à 500°C et peuvent donc être utilisés dans l’analyse gravimétrique ainsi que pour la filtration des gaz chauds.
Type APFF
•À utiliser pour filtrer les précipités extrêmement fins tels que les précipités protéiques, les acides nucléiques ou les précipités sériques
•Recommandé pour la méthode USEPA 1311 pour l’analyse TCLP
Type AP40
•Recommandé pour les méthodes standard Matières solides totales en suspension 2540D
•Recommandé pour la méthode USEPA 1311 pour l’analyse TCLP
•Garantit l’intégrité structurelle sans perte de poids lorsqu’il est chauffé à 550 °C (1022 °F) après filtration de l’échantillon
•Recommandé pour la détermination de matières volatiles en suspension dans les eaux usées et les effluents industriels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit d’air 44,5 L/min/cm2
Résistance à l’air 50 mm de H2O
Autoclavable Autoclavable
Couleur blanc
Type de filtre Filtre en profondeur
Matériau Microfibre de verre borosilicaté
Porosité 0,7 μm
Stérilité Stérile
Débit 6 mL/min/cm2
À utiliser avec (application) Détermination de matières volatiles en suspension dans les eaux usées et les effluents industriels
Qualité AP40
Hydrophobicité Hydrophile
Quantité 100/paquet
Type de surface unie
Température (impériale) max. 1022°F
Température (métrique) Max 550°C
Épaisseur (impériale) 0,018 in
Épaisseur (métrique) 475 μm
Type Membranes filtrantes
Mouillabilité Hydrophile
Diamètre (impériale) 1,8 in
Diamètre (métrique) 4,7 cm
Diamètre (métrique) du disque 4,7 cm