Learn More
Macherey-Nagel™ Fritté en fibre de verre Chromabond™
Code produit. 10015671 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
3 ml
6 ml
Conditionnement:
250 pièces
Code produit. 10015671
Marque: Macherey-Nagel™ 730191
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour les applications SPE à haute température. Les frittés en fibre de verre Macherey-Nagel™ Chromabond™ sont conçus pour le conditionnement individuel de colonnes SPE en verre vide avec adsorbants Chromabond™ v(colonnes en verre, adsorbant vendu séparément).
Les frittés agissent comme des filtres dans la chromatographie d’extraction en phase solide. Ils contribuent à maintenir le conditionnement de la colonne en place et facilitent le conditionnement absorbant dans la colonne. Les colonnes/frittés en fibre de verre présentent de nombreux avantages :
  • Résistance aux acides, aux alcalis et aux solvants organiques
  • Faible absorption pour la plupart des macromolécules biologiques
  • Idéal pour les applications à haute température
Spécification
À utiliser avec (application) Extraction sur phase solide
À utiliser avec (équipement) Colonne en verre
Type Fritté
Volume (métrique) 3 ml
Matériau Fibre de verre
Quantité 250/boîte