Learn More
Kartell™ Spatule en nylon en fibre de verre, avec extrémités plates
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
180 mm
Forme:
Extrémité plate
Conditionnement:
10 pièces
Description
Fabriquée en nylon en fibre de verre pour une excellente résistance chimique. Les spatules en nylon en fibre de verre Kartell™ conviennent à une utilisation dans l’industrie alimentaire et des boissons, les travaux en laboratoire et les environnements éducatifs.
- Spatules à usage général présentant une excellente résistance chimique
- Configuration de grattoir plus cuillère ou double grattoir
- Autoclavables
- Fabrication conforme à la norme DIN 12890
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 Paquets |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Extrémité plate |
| Couleur | Rouge |
| Certifications/Conformité | Norme NSF/ANSI 51, DIN 12890 |
| Type de produit | Spatule à usage général |
| À utiliser avec (application) | Conçues pour l’industrie agroalimentaire, spatules polyvalentes économiques |
| Largeur (métrique) | de 13 à 17 mm |
| Matériau | Nylon de fibre de verre |
| Longueur (métrique) | 150 mm |