Learn More
Merck Accessoires pour collecteur d’échantillonnage XX2702550 1225
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Type:
Clapet à bille
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
30 pièces
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| À utiliser avec (équipement) | Pour collecteur d’échantillonnage 1225 |
| Matériau | Polypropylène rempli de verre |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Porte-filtres de laboratoire ou cyclones |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Carbol Fuchsin
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-iminocyclohexa-2,5- dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine monohydrochloride