Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de chromatographie Flash en verre
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
300 mm
400 mm
450 mm
Modèle:
Diamètre intérieur : 20 mm
Diamètre intérieur : 25 mm
Diamètre intérieur :20 mm
Diamètre intérieur :25 mm
Diamètre intérieur :30 mm
Diamètre intérieur :40 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Matériau | Verre |
| Modèle | Diamètre intérieur :20 mm |
| Type | Colonne Flash |
| Comprend | avec adaptateur et robinet en PTFE |
| Type de colonne | Colonne de chromatographie Flash en verre |
| À utiliser avec (application) | Adaptée à la séparation de composés jusqu’au niveau du gramme, aucun équipement onéreux requis |