Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de chromatographie Flash en verre
Code produit. 10440132 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
300 mm
400 mm
450 mm
Modèle:
Diamètre intérieur : 20 mm
Diamètre intérieur : 25 mm
Diamètre intérieur :20 mm
Diamètre intérieur :25 mm
Diamètre intérieur :30 mm
Diamètre intérieur :40 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10440132
Marque: Macherey-Nagel™ 727400
Il en reste null
Spécification
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Verre
Modèle Diamètre intérieur : 20 mm
Type Colonne Flash
Comprend avec adaptateur et robinet en PTFE
Type de colonne Colonne de chromatographie Flash en verre
À utiliser avec (application) Adaptée à la séparation de composés jusqu’au niveau du gramme, aucun équipement onéreux requis