Learn More
Alla France™ Densimètre en verre pour l’industrie pétrolière
Click to view available options
Longueur (métrique):
340 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Température d’étalonnage : 15,6°C
- Tension superficielle : 27,5 mN/m
- Fourni dans une boîte en plastique
- Non standardisé
- Mesure sous le ménisque
- Avec point repère
- Avec numéro individuel
Spécification
Spécification
| Type | Densimètre |
| Précision | plusmn;0,001 g/ml |
| Incréments | 0,001 g/ml |
| Longueur (métrique) | 340 mm |
| Comprend | Thermomètre avec liquide rouge |
| Description | Plage de 0,75 à 0,85 g/ml |
| Précision de la température | ±1°C |
| Matériau | Verre |
| Plage de températures (métrique) | −10 à 60°C |
| À utiliser avec (application) | Industrie pétrolière |