Learn More
Laboratories Sales™ Flacons d’injection en verre tubulaire
Code produit. p-8010768 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
160 pièces
208 pièces
95 pièces
Code produit. 11728116
Marque: Laboratories Sales™ 150870
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons en verre tubulaire de haute qualité adaptés aux applications diagnostiques, pharmaceutiques et médicales en laboratoire.
  • Fabriqués en verre neutre transparent de type 1B
  • Joints à sertir en aluminium et bouchons en caoutchouc disponibles
  • Des outils de sertissage à main et des décocheuses sont également disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 29 mm
Matériau Verre (type 1B)
Volume (métrique) 20 ml
Nbre par carton 95
Taille (métrique) de l’ouverture 20 mm
Modèle Tubulaire
Hauteur (métrique) 56 mm
Type Flacon d’injection