Learn More
Rogo Sampaic™ Cuve de coloration Laveran en verre
Click to view available options
Nombre de lames:
3
Conditionnement:
1 pièce
Description
Boîte à coloration verre avec encoches
• Capacité 3 à 20 lames
• Boîte avec encoches
• Capacité 3 à 20 lames
• Boîte avec encoches
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre |
| Type | Cuve de coloration |
| Nombre de lames | 3 |
| Dimensions (L x l) | 58 x 94 mm |
| Longueur (métrique) | 58 mm |
| Largeur (métrique) | 94 mm |
| Profondeur (métrique) | 33 mm |