Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtre en microfibre de verre, format disque, grade 160
Filtres en microfibre de verre sans liant pour analyses analytiques et gravimétriques.
24.60€ - 277.00€
Spécification
Poids de base | 75 g/m2 |
---|---|
Couleur | Blanc |
Format | Disque |
Matériau | Microfibre de verre sans liant |
Particle Retention | 1,2 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15962820
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01110-037 |
37 mm |
24.60€
50 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15972820
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01110-047 |
47 mm |
24.60€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15982820
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01110-082-6 |
82,6 mm |
41.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15992820
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01110-257 |
257 mm |
277.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sans liant
- Utilisation conseillée pour :
- Contrôle de la qualité de l’air
- Filtration air / gaz
- Filtration des liquides
- Préfiltration
- Clarification
- Préparation des échantillons analytiques
- Analyse des particules
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
75 g/m2 | |
Disque | |
1,2 μm | |
400°ml/min. | |
Hydrophile | |
0,35 mm |
Blanc | |
Microfibre de verre sans liant | |
Non stérile | |
MG 160 | |
50 / boîte |