Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtres en microfibre de verre, grade MGG
Filtres en microfibre de verre sans liant pour les analyses analytiques et gravimétriques et le préfiltrage.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1106-203254
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Sans liant
- Convient pour :
- Filtration air / gaz
- Filtration des liquides
- Préfiltration
- Clarification
- Préparation des échantillons analytiques
- Analyse des particules
- Non stérile, conditionnement en vrac
Spécification
64 g/m2 | |
Feuille | |
1,5 μm | |
600 ml/min. | |
Hydrophile | |
0,28 mm |
Blanc | |
Microfibre de verre sans liant | |
Non stérile | |
MGG | |
100 / boîte | |
203 x 254 mm |