Learn More
Macherey-Nagel™ Insert pour flacons à col vissant à ouverture large de type N10
Stockez le matériau dans des flacons en verre avec des cols vissants et des bouchons à vis. L’insert pour flacons à col vissant à ouverture large de type N10 est fourni dans une variété de tailles.
Marque: Macherey-Nagel™ 702813
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.05400kg
Description
- Flacon à col vissant, ouverture large N 10
- Souvent utilisé sur les instruments Waters™, Shimadzu™, PerkinElmer™ et Jasco™
- Différents inserts disponibles
Spécification
Transparent | |
Verre | |
Pour flacons avec large ouverture | |
31 mm | |
Flacons à large ouverture |
embout de 15 mm | |
0.2 ml | |
Conique | |
100 paquet |