Learn More
WTW™ Flacon de mesure de débordement en verre
Click to view available options
Volume (métrique):
22,7 mL
43,5 mL
250 mL
365 mL
432 mL
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 365 mL |
| À utiliser avec (équipement) | DBO |
| Matériau | Verre |