Learn More
Hirschmann™ Pipettes Pasteur
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
230 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Conformes à la norme ISO 7712
- Sans bouchon en coton
- Avec pointe fine étendue
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7712 |
| Matériau | Verre |
| Comprend | Extrémité effilée fine |
| Longueur (métrique) de la pointe | 40 mm |
| Quantité | 1000/boîte |
| Type de la partie supérieure | Étiré délicat |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Type | Pipette Pasteur |