Learn More
Fisherbrand™ Ampoule à décanter piriforme en verre avec robinet d’arrêt en verre
Code produit. p-8002053 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Numéro de bouchon:
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11932138
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Sépare les mélanges en solvants non miscibles. L’entonnoir de séparation piriforme en verre avec robinet d’arrêt en verre Fisherbrand™ est disponible avec un robinet d’arrêt interchangeable en verre ou en PTFE, mais livrée avec un robinet d’arrêt en verre et en plastique.
Separates mixtures into immiscible solvents. Fisherbrand™ Glass Pear-Shaped Separating Funnel with Glass Stopcock is available with interchangeable glass or PTFE stopcock, but supplied with a glass and plastic stopper.
  • Un bouchon facile à ouvrir permet de réduire l’accumulation de pression pendant le traitement.
  • En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques.
  • Certifié ISO 4800.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 4800
Quantité 1PK
Robinets d’arrêt Verre
Matériau du bouchon Verre, plastique
Numéro de bouchon 29/32
Type de produit Ampoule à décanter