Learn More
Fisherbrand™ Ampoule à décanter piriforme en verre avec robinet d’arrêt en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Numéro de bouchon:
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
Description
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. L’entonnoir de séparation piriforme en verre avec robinet d’arrêt en PTFE Fisherbrand™ sépare les mélanges en solvants non miscibles. Disponible avec robinet d’arrêt en verre ou en PTFE interchangeable, mais livrée avec un robinet d’arrêt en verre et plastique.
- Un bouchon facile à ouvrir permet de réduire l’accumulation de pression pendant le traitement.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ISO 4800 |
| Quantité | 1 boîte |
| Robinets d’arrêt | PTFE |
| Matériau du bouchon | Verre, plastique |
| Numéro de bouchon | 19/26 |
| Type de produit | Ampoule à décanter |