Learn More
Karl Hecht™ Petri Dish, Glass
Code produit. 10023691
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 cm
15 cm
20 cm
Hauteur (métrique):
2 cm
2,5 cm
5 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10023691
Marque: Karl Hecht™ 41042036
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Boîtes en verre peu profondes et à couvercle pour la culture de cellules, y compris les bactéries. Les boîtes de Petri Karl Hecht™, en verre, sont disponibles dans une gamme de tailles pratiques.
  • Construction en verre.
  • À couvercle.
  • Disponibles en plusieurs tailles.
Spécification
Matériau Verre
Type Boîte de Petri
Hauteur (métrique) 2,5 cm
Diamètre (métrique) 15 cm