Learn More
Karl Hecht™ Petri Dish, Glass
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 cm
15 cm
20 cm
Hauteur (métrique):
2 cm
2,5 cm
5 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction en verre.
- À couvercle.
- Disponibles en plusieurs tailles.
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre |
| Forme | Rond |
| Type | Boîte de Petri |
| Hauteur (métrique) | 2 cm |
| Diamètre (métrique) | 12 cm |