Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque de verre Nano-Adamant
Code produit. 10040392 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
Code produit. 10040392
Marque: Macherey-Nagel™ 821150
Il en reste null
Spécification
Granulométrie 2 à 10 μm
Porosité 60 Å
Quantité 50/boîte
Type Plaque en verre
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Dimensions (L x l) 10 x 20 cm