Learn More
Hoefer™ Plaques en verre pour unités d’électrophorèse verticale SE 600 Chroma, SE 600 Standard et SE 400
Code produit. 11519753
Click to view available options
Type:
Plaque de verre à faible fluorescence
Plaque en verre
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11519753
Marque: Hoefer™ SE6102
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Accessoires pour cuves d’électrophorèse verticales SE 600 Chroma, SE 600 Standard et SE 400
  • À utiliser avec les unités d’électrophorèse verticale SE660, SE600X Chroma, SE600, SE640, SE410 et SE400
  • Régulier (droit, sans encoche)
  • 2/boîte
Spécification
À utiliser avec (équipement) Unité d‘électrophorèse verticale SE 600 Chroma, SE 600 standard, SE 400
Type Plaque en verre
Matériau Verre
Quantité 2/boîte
Dimensions (L x l) 18 x 16 cm
Longueur (métrique) 18 cm
Largeur (métrique) 16 cm