Learn More
Cytiva Plaques en verre pour unités de lecteur à plat standard
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
0,5 mm
1 mm
2 mm
3,0 mm
Longueur (métrique):
125 mm
125 mm
200 mm
Largeur (métrique):
240 mm
260 mm
260 mm
Quantité:
2/boîte
2/paquet
3/boîte
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 pièces
Description
- 125 x 240 x 0,5 mm
- Espaceur en polystyrène
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Unité avec lecteur à plat standard |
| Type | Plaque en verre à cadre en U |
| Comprend | Entretoise |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 3/boîte |
| Épaisseur (impériale) | 0,01 in |
| Épaisseur (métrique) | 0,5 mm |
| Dimensions (L x l) | 125 x 240 mm |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Largeur (métrique) | 240 mm |