Learn More
Cytiva Plaques en verre pour unités de lecteur à plat standard
Code produit. 11862180 Tous les produits Cytiva Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Épaisseur (métrique):
0,5 mm
1 mm
2 mm
3,0 mm
Longueur (métrique):
125 mm
125 mm
200 mm
Largeur (métrique):
240 mm
260 mm
260 mm
Quantité:
2/boîte
2/paquet
3/boîte
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
2 pièces
3 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11862180
missing translation for 'mfr': Cytiva 80110688
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Fourni en boîtes de 3
  • 125 x 240 x 0,5 mm
  • Espaceur en polystyrène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Unité avec lecteur à plat standard
Type Plaque en verre à cadre en U
Matériau Verre
Quantité 2/boîte
Épaisseur (impériale) 0,03 in
Épaisseur (métrique) 1 mm
Longueur (métrique) 200 mm
Largeur (métrique) 260 mm