Learn More
GPE Scientific™ Broyeur Potter en verre pour tissus
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
15 ml
30 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Broyeur de Potter
• Capacité 5 à 55mL
• Broyeur avec mortier et piston en verre borosilicaté dépoli résistant à la chaleur
• Permet l'homogénéisation de tissus résistants ou mous
• Réservoir contre tout débordement ou éclaboussure
• Espace mortier/piston 0,152 à 0,254mm
• Autoclavable
• Broyeur de Potter
• Inclus complet.
• Capacité 5 à 55mL
• Broyeur avec mortier et piston en verre borosilicaté dépoli résistant à la chaleur
• Permet l'homogénéisation de tissus résistants ou mous
• Réservoir contre tout débordement ou éclaboussure
• Espace mortier/piston 0,152 à 0,254mm
• Autoclavable
• Broyeur de Potter
• Inclus complet.
Spécification
Spécification
| Dégagement (métrique) | 0,152 - 0,254 mm |
| Autoclavable | Oui |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Matériau | Verre |
| Type de produit | Broyeur pour tissus |
| Longueur (métrique) | 65mm |
| Matériau du pilon | Verre |