Learn More
Poulten Graf™ Distributeur de solvants Fortuna™ Optifix™ en verre / PP / PTFE
Code produit. 10749331
Click to view available options
Volume (métrique):
0.4 à 2 ml
1 à 5 ml
10 à 50 ml
2 à 10 ml
20 à 100 ml
40 à 200 ml
6 à 30 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10749331
Marque: Poulten Graf™ 101 08138
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la distribution de solvants organiques purs. Les distributeurs Fortuna™ Optifix™ Poulten Graf™ en verre / PP / PTFE sont dotés d’un vérin de distribution et d’un piston en verre.
Pour la distribution de solvants organiques purs. Les distributeurs Fortuna™ Optifix™ Poulten Graf™ en verre / PP / PTFE sont dotés d’un vérin de distribution et d’un piston en verre.
  • Fabriqué conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2008 à base de matériaux de haute qualité
  • Solide piston distributeur en verre
  • Vérin enduit de plastique pour le protéger contre la casse
  • Avec certificat, numéroté individuellement
  • Bouchon de protection en PP ergonomique pour les doigts avec système de réglage du volume
  • La graduation sur l’échelle est gravée au laser et facile à lire
  • Réglage rapide et facile du volume avec réglage précis supplémentaire
Spécification
Type de produit Distributeur de solvant Fortuna Optifix
Matériau PTFE, Polypropylène, Fibre de verre
Volume (métrique) 2 à 10 ml
À utiliser avec (application) Pour la distribution de solvants
Quantité 1 unité