Learn More
Hirschmann™ Fiole jaugée de classe A à échelle imprimée en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
40 ml
100 ml
250 ml
330 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Graduation bleue
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
- Non rodé
- Avec rebord
- Échelle imprimée sur le col pour une identification simple et rapide de l’écart de la valeur réelle par rapport à la valeur nominale étalonnée pour IN
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 40 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, Verre Duran |
| Hauteur (métrique) | 140 ml |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |