Learn More
Hirschmann™ Fiole jaugée de classe A à échelle imprimée en verre
Code produit. p-8011843
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
40 ml
100 ml
250 ml
330 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11827112
Marque: Hirschmann™ 2950180
Il en reste null
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conformément aux règles du règlement de pré-emballage
  • Graduation bleue
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
  • Non rodé
  • Avec rebord
  • Échelle imprimée sur le col pour une identification simple et rapide de l’écart de la valeur réelle par rapport à la valeur nominale étalonnée pour IN
Specifications
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté, Verre Duran
Hauteur (métrique) 170 ml
Graduated Oui
Classe A