Spécification
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Type | Électrode de référence en verre |
| Comprend | 3 Électrolytes |
| Référence interne | Argenthal |
| Jonction | Double jonctions |
| Longueur (métrique) | 172,5 mm |
| Matériau | Verre |
| Électrolyte de référence | KCl, KNO3, Al2(SO4)3mol/L |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 80°C |