Learn More
Resch Glas™ Flacon en verre à rebord roulé
Click to view available options
Volume (métrique):
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
Hauteur (métrique):
30 mm
40 mm
45 mm
50 mm
52 mm
55 mm
71 mm
76 mm
81 mm
Diamètre (métrique) externe:
19 mm
21 mm
23 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
Conditionnement:
200 pièces
250 pièces
Description
- Soda-lime glass
- PE snap-on lid
- Non-sterile
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Naturel |
| Description | Rolled rim glass vials with snap-on lid |
| Diamètre (impériale) externe | 1 in. |
| Couleur | Clear |
| Diamètre (métrique) externe | 25 mm |
| Matériau | Soda Lime Glass |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| À utiliser avec (application) | A variety of laboratory applications |
| Hauteur (impériale) | 2.8 in. |
| Afficher plus |