Learn More
Resch Glas™ Flacon en verre à rebord roulé
Code produit. 11925766
Click to view available options
Volume (métrique):
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
Hauteur (métrique):
30 mm
40 mm
45 mm
50 mm
52 mm
55 mm
71 mm
76 mm
81 mm
Diamètre (métrique) externe:
19 mm
21 mm
23 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
Conditionnement:
200 pièces
250 pièces
Code produit. 11925766
Marque: Resch Glas™ 9400215
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.
  • Soda-lime glass
  • PE snap-on lid
  • Non-sterile
Spécification
Couleur de bouchon Naturel
Description Rolled rim glass vials with snap-on lid
Diamètre (impériale) externe 0.7 in.
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 19 mm
Matériau Verre
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 5 ml
À utiliser avec (application) A variety of laboratory applications
Hauteur (impériale) 1.6 in.
Matériau (joint) Polyethylene
Type de goulot Rolled Rim
Volume (impérial) 0,2 oz.
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Couvercle à clipser
Hauteur (métrique) 40 mm
Quantité 200 paquet
Type Rolled Rim Vial