Learn More
Gravis Flacons carrés à col large en verre
Description
- Wide neck R3/48
- Closure not included
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre |
| D.I. du col (métrique) | R3/48 |
| Quantité | 42/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Closure Included | No |
| Jetable | Reusable |
| Graduated | No |
| Bouche | Large |
| Forme | Rond |
| Afficher plus |