Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque CCM en verre RP-18 W/UV254
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsDescription
Plaques de verre HPTLC RP-18 W/UV254 Couche de silice modifiée C18, 5 x 20 cm, épaisseur de 0,25 mm
- Matériau de la base : plaques de verre avec gel de silice
- Mode : Phase inverse RP-18 W/UV254
- Dureté de la couche : Standard, souple
Adsorbant :
- Gel de silice avec modification de l’octadécyle (C18, ODS, RP18)
- Phase RP-18 W/UV254
- Indicateur UV : Oui
- Type de particules : Particules entièrement poreuses (FPP)
- Forme des particules : Irrégulière
- Taille moyenne des pores de 60 Å
- Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g,
- Granulométrie de 2 à 10 µm
- Liants : Oui
Indicateurs :
Cette plaque peut être utilisée avec différents indicateurs : silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm) ; Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
Liants :
Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Applications recommandées :
Aminophénols, barbituriques, HPTLC, nucléobases, phtalates, plastifiants, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), conservateurs, phase inverse (RP), stéroïdes, tétracyclines, mouillable à l’eau
Caractéristiques générales des plaques de verre CCM de Macherey-Nagel :
- Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
- Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
- La plaque peut être facilement étiquetée pour une identification claire
- Les plaques de verre sont robustes, résistantes à la chaleur et chimiquement résistantes à toutes les phases mobiles et réactifs de visualisation courants.
- Efficacité accrue de la séparation grâce à une distribution optimisée de la taille des particules
- Une plaque anti-poussière permet une manipulation pratique et évite la contamination au silice de la chambre CCM
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre RP-18 W |
| Granulométrie | 2 à 10 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 25/boîte |
| Type | Plaque TLC |
| Indicateur fluorescent | UV254 |
| À utiliser avec (application) | Aminophénols, barbituriques, conservateurs, nucléobases, hydrocarbures aromatiques polycycliques, stéroïdes, tétracyclines, plastifiants (phtalates) |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Surface spécifique | ∼500 m2/g |
| Épaisseur (métrique) | 0,25 mm |
| Afficher plus |