Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque CCM en verre RP-2/UV254
308.00€ - 392.00€
Spécification
Matériau | Verre RP-2 |
---|---|
Granulométrie | 5 à 17 μm |
Porosité | 60 Å |
Type | Plaque TLC |
Indicateur fluorescent | UV254 |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12867611
|
Macherey-Nagel™
811082 |
20 x 20 cm |
308.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10315882
|
Macherey-Nagel™
811081 |
10 x 20 cm |
392.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Verre RP-2 | |
60 Å | |
UV254 | |
0,75 ml/g | |
0,25 mm |
5 à 17 μm | |
Plaque TLC | |
Constituants végétaux actifs, stéroïdes | |
∼500 m2/g |