Learn More
Hach Lange™ Cellules d’échantillon de verre
Code produit. 10526844
Click to view available options
Quantité:
Lot de 6
Volume (métrique):
10 mL
Code produit. 10526844
Marque: Hach Lange™ 2427606
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cellules d’échantillons en verre Hach Lange, Volume : 10 ml, Taille : 25 x 60 mm, Quantité : 6/boîte
Hach Lange Glass Sample Cells, Volume: 10mL, Quantity: 1Each
Spécification
Volume (métrique) 10 mL
Quantité Lot de 6
Dimensions 25 x 60 mm
Type Cellule échantillon