Learn More
Buerkle™ Flacons d’échantillonnage en verre
Code produit. 10361612 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10361612
Brand: Buerkle™ 53140100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Les flacons d’échantillonnage en verre Buerkle™ peuvent être utilisés avec l’échantillonneur Buerkle™ ProfiSampler.
  • Peuvent être utilisé avec Buerkle™ ProfiSampler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacité (métrique) 1000 mL
Description Équipement pour aluminum ProfiSampler, UniSampler Ex
Matériau Verre
Quantité Pièce
Filetage (métrique) 45 mm
Couleur de bouchon Bleu
Closure Included Oui
Type de produit Flacon d’échantillon
À utiliser avec (équipement) Aluminium ProfiSampler
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.